118354
9-Decen-1-ol
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI key
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?