W332402
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
Sinónimos:
3,5,5-trimethyl hexanol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥85%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; floral; herbaceous
cadena SMILES
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?