W313718
2,6-Dimetoxifenol
≥98%, FG
Sinónimos:
Pirogalol éter 1,3-dimetílico
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥98%
bp
261 °C (lit.)
mp
50-57 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
bacon; meaty; smoky; woody; balsamic; phenolic
SMILES string
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- El 3,3′, 5,5′-tetrametoxibifenil-4,4′diol desencadena estrés oxidativo, cambios metabólicos y proceso de tipo apoptótico al reducir la vía PI3K/AKT/NF-κB en la línea celular de cáncer pulmonar NCI-H460.: investiga un derivado del 2,6-dimetoxifenol por sus propiedades anticancerígenas, ofreciendo una nueva vía para la investigación terapéutica contra el cáncer de pulmón (Concato-Lopes et al., 2024).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?