W272108
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Sinónimos:
Methyl isocaproate
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
organoleptic
banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?