W268402
Methyl phenylcarbinyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
α-Methylbenzyl acetate, α-Methylbenzenemethanol 1-acetate, 1-Phenylethyl acetate, Gardenol, Styrallyl acetate
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; fruity
cadena SMILES
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
198.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92.5 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?