Merck
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Sinónimos:
(−)-Menthone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
2667
Beilstein:
2041368
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.176
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
minty; woody
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
minty; woody
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 50 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Mentha species.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Maryam Dehghankar et al.
PloS one, 16(2), e0246470-e0246470 (2021-02-09)
Anopheles stephensi with three different biotypes is a major vector of malaria in Asia. It breeds in a wide range of habitats. Therefore, safer and more sustainable methods are needed to control its immature stages rather than chemical pesticides. The
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)