Merck
W245615
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número de FEMA:
2456
Beilstein:
506287
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
402c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.121
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
3.52 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 27.2 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
887 °F
lim. expl.
11 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
cadena SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O Esch et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 18(2), 373-379 (1993-08-01)
We performed experiments in anesthetized piglets with two cholesterol gallstone solvents, methyl tert-butyl ether and ethyl propionate, to determine whether blood levels of either solvent would increase during gallbladder instillation of these solvents under conditions simulating gallstone dissolution. The solvent
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
Ahmed M El-Nahas et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3727-3739 (2007-02-09)
The complete basis set method CBS-QB3 has been used to study the thermochemistry and kinetics of the esters ethyl propanoate (EP) and methyl butanoate (MB) to evaluate initiation reactions and intermediate products from unimolecular decomposition reactions. Using isodesmic and isogeitonic
Pablo M Cometto et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(40), 10745-10752 (2009-09-15)
Kinetics of the reactions of OH radicals and Cl atoms with four saturated esters have been investigated. Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with ethyl propanoate (k(1)), n-propyl propanoate (k(2)), methyl 2-methylpropanoate (k(3)), and ethyl n-butanoate (k(4))