W245607
Ethyl propionate
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
2-methyl butyrate, Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, Propionic ether
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3.52 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 27.2 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
887 °F
lim. expl.
11 %
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
cadena SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tuning the Electrolyte and Interphasial Chemistry for All-Climate Sodium-ion Batteries.: In a pioneering study on sodium-ion batteries, this research discusses the optimization of the electrolyte matrix, including the use of ethyl propionate, to enhance battery performance under varying climatic conditions (He et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?