W207500
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Sinónimos:
Isoamyl caproate
About This Item
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?