T81000
Trioctylamine
98%
Sinónimos:
TOA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clave InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Heart
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.