D138606
3,3-Dimethylacrylic acid
97%
Sinónimos:
3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, Senecioic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
194-195 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?