T73601
1,2,4-Trimethylbenzene
98%
Sinónimos:
Pseudocumene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
temp. de autoignición
959 °F
lim. expl.
6.4 %
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 2,3,5-Trimethylbenzoquinone via oxidation reaction with phthaloyl peroxide under solvent-free conditions.
- 1,2,4,5-Tetramethylbenzene (durene) by methylation using syngas in the presence of Cu and Zn-based bifunctional catalysts.
- 1,2,4-Oxadiazole derivatives via tandem reaction with nitroalkenes and nitriles in the presence of superacid CF3SO3H (TfOH).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?