T73202
1,2,3-Trimethylbenzene
Sinónimos:
Hemellitol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.15 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
autoignition temp.
878 °F
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?