T40401
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
Sinónimos:
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
184-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI key
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?