143219
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
99%
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)hydrazinium chloride, 4-Bromophenylhydrazine monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI key
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Application
- acylsulfonamides and acylsulfamides
- 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?