T27804
4-(2-Thienyl)butyric acid
98%
Sinónimos:
2-Thiophenebutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
170.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
Clave InChI
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
L H Lash et al.
Toxicology, 103(3), 167-175 (1995-12-10)
Relative cytotoxicity and mechanism of action of thiophenes were investigated in suspensions of freshly isolated renal proximal tubular (PT) and distal tubular (DT) cells using 4-(2-thienyl)butyric acid (TByA) as a model compound. TByA produced significantly greater time- and concentration-dependent cytotoxicity