S6452
Succinyl chloride
95%
Sinónimos:
Succinic acid dichloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
95-96 °C/16 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?