PCL10K
PCL Nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Productos recomendados
average diameter
10 μm
General description
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.