Merck
P43602
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
96%
Sinónimos:
3-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.03
Beilstein:
3689156
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
137-143 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clave InChI
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A F McFee et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 14(4), 207-220 (1989-01-01)
Three pairs of structurally similar carcinogenic/non-carcinogenic chemicals were tested for in vivo genotoxic activity in B6C3F1 mice. The carcinogenic/non-carcinogenic pairs, respectively, were o-toluidine hydrochloride/o-anthranilic acid, 4-chloro-o-phenylenediamine/4-nitro-o-phenylenediamine, and 3-(chloromethyl)pyridine hydrochloride/2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride. Bone marrow cells from mice given intraperitoneal injections of up
D B McGregor et al.
Environmental mutagenesis, 9(2), 143-160 (1987-01-01)
Nine substances were tested for their mutagenic potential in the L5178Y tk+/tk- mouse lymphoma cell forward mutation assay, by means of procedures based upon those described by Clive and Spector (Mutat Res 44:269-278, 1975) and Clive et al (Mutat Res