P24152
N-Phenylethylenediamine
98%
Sinónimos:
N-(2-Aminoethyl)aniline
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
density
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
InChI key
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)