104884
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
97%
Sinónimos:
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?