Merck
N6885
Sigma-Aldrich
Sodium 2-naphthalenesulfonate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
230.22
Beilstein:
3659024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates