N605
2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(SO3Na)2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
WZZLWPIYWZEJOX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Otras notas
Remainder inorganic salts
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
R M Wittich et al.
Applied and environmental microbiology, 54(7), 1842-1847 (1988-07-01)
A naphthalene-2,6-disulfonic acid (2,6NDS)-degrading Moraxella strain was isolated from an industrial sewage plant. This culture could also be adapted to naphthalene-1,6-disulfonic acid as growth substrate. Regioselective 1,2-dioxygenation effected desulfonation and catabolism to 5-sulfosalicylic acid (5SS), which also could be used