N18005
5-Nitroisophthalic acid
98%
Sinónimos:
5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
259-261 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
373.3 °F - closed cup
flash_point_c
189.6 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?