Merck
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
358.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)