JKP12003
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
Sinónimos:
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
mPEG12-OH,
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)