41749
O-Methyl-heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinónimos:
Methoxyheptaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=7)
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)7CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (oligomer purity)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
Clave InChI
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?