JKA5144
HS-PEG-NH2
average MN 3,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinónimos:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HS-PEG3500-NH2, HCl Salt, average Mn 3,500
Formulario
solid
mol peso
average Mn 3,500
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)