JKA4105
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Sinónimos:
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
About This Item
Productos recomendados
product name
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
form
liquid
mol wt
average Mn 1,500
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.