I7209
3-Iodoaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.682 (lit.)
bp
145-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
density
1.821 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChI key
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?