I2215
5-Indanol
99%
Sinónimos:
5-Hydroxyindan
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
InChI key
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?