I12603
β-Ionone
96%
Sinónimos:
beta-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)