I12409
α-Ionone
technical grade, 90%
Sinónimos:
alpha-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?