Documentos clave
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1750, AccuDil (AD) end
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
volumen
500 μL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)