HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Gastight syringe
grado
for chromatography
Características
autoclavable: no
model 1750 FN CTC, fixed needle
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
aguja D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
aguja calibre
22
volumen × L
500 μL × 51 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)