H51507
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
light brown to gray-brown
mp
244 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?