H25808
4-Benzylphenol
99%
Sinónimos:
α-Phenyl-p-cresol, 4-Hydroxydiphenylmethane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
bp
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?