158348
4-(Benzyloxy)phenol
98%
Sinónimos:
4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
119-120 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?