GF94984666
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 500 mm, brown
Sinónimos:
AM317980
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 949-846-66
L
500 mm
diam.
12.7 mm
color
brown
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)