GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
SI006030
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 934-941-77
weight
10 g
max. part. size
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)