GF25394722
Silicon
powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 97.5%
Sinónimos:
SI006010
About This Item
Productos recomendados
assay
97.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-947-22
weight
500 g
max. part. size
150 μm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)