GF91214681
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
FV301310
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 912-146-81
size
150 × 150 mm
thickness
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)