GF16576241
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
FV301300
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 165-762-41
size
150 × 150 mm
thickness
0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)