GF90365700
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 1.2 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 200 × 200 mm, temper annealed
Sinónimos:
FF210385
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 903-657-00
tamaño
200 × 200 mm
grosor
1.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)