Documentos clave
GF24859031
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
SI617950
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 248-590-31
Longitud
100 mm
diámetro
5.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)