GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145450
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 852-395-02
L
1 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)