GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinónimos:
W 145351
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 412-063-28
L
5 m
diameter
0.15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)