GF92625161
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, length 10 m, 0.025 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
W 055150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 926-251-61
Longitud
10 m
diámetro
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)