GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Sinónimos:
CS006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 849-117-55
weight
1 g
max. lump size
5 mm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)