Documentos clave
GF13969198
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.9%
Sinónimos:
CS006100
About This Item
Código UNSPSC:
12141801
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 139-691-98
peso
5 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)